1,2,4,5-Tétrafluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17815.06 A17815.14
A17815.06EA 74.7 EUR InStock
A17815.06 A17815.14
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène ≥99%
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 327-54-8
Molecular Formula: C6H2F4
Formula Weight: 150.07
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.4070
Melting Point: 3-5°
Boiling Point: 90°
Beilstein Reference: 1909052
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000307
Formule: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: 3…5 °C
Densité: 1.430
Point d'éclair: 16 °C (60 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000307
Numéro CAS: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
ONU: 2387
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité