1,2,4-Trifluorobenzène
001792-25G 001792-100G 001792-500G
FLUO001792-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001792-25G FLUO001792-100G FLUO001792-500G
1,2,4-Trifluorobenzène
1,2,4-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000305
Numéro CAS: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
ONU: 2387
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité