Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorobenzène

Danger

002836-10G 002836-50G 002836-250G
FLUO002836-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002836-10G FLUO002836-50G FLUO002836-250G
Pentafluorobenzène
Pentafluorobenzène


Formule: C₆HF₅
MW: 168,07 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000286
Numéro CAS: 363-72-4
EINECS: 206-658-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité