3-Fluorobenzaldéhyde 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 36.4 EUR InStock
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorobenzaldéhyde 98+%
3-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C (20 mmHg)
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003348
Numéro CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité