Acide 2,4-difluorobenzoïque
Attention
001917-25G 001917-100G 001917-500G
FLUO001917-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001917-25G FLUO001917-100G FLUO001917-500G
Acide 2,4-difluorobenzoïque
Acide 2,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011670
Numéro CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité