Acide pentafluorobenzoïque
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
002837-25G 002837-100G
FLUO002837-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002837-25G FLUO002837-100G
Acide pentafluorobenzoïque
Acide pentafluorobenzoïque
Formule: C₇HF₅O₂
MW: 212,08 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…102 °C
Densité: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002406
Numéro CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité