Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19770.03 L19770.06
L19770.03EA 82.6 EUR InStock
L19770.03 L19770.06
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 403-24-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 172-175°
Beilstein Reference: 2582091
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275565
Numéro CAS: 403-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité