1-Fluoro-3-iodobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoroiodobenzene
A11706.14 A11706.22
A11706.14EA 84.4 EUR InStock
A11706.14 A11706.22
1-Fluoro-3-iodobenzène ≥99%
1-Fluoro-3-iodobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 1121-86-4
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: -42°
Boiling Point: 77-78°/19mm
Beilstein Reference: 2039305
MDL No.: MFCD00001044
Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C (19 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.898
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001044
Numéro CAS: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité