2,5-Difluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10272.09 A10272.18
A10272.09EA 47.2 EUR InStock
A10272.09 A10272.18
2,5-Difluoroaniline ≥98%
2,5-Difluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 367-30-6
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Characteristic
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 171-174°
Beilstein Reference: 2802549
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007651
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 171…174 °C
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1.285
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007651
Numéro CAS: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité