2,5-Difluoroaniline
Attention
001931-500G 001931-100G 001931-25G
FLUO001931-500GEA 0 EUR InStock
FLUO001931-500G FLUO001931-100G FLUO001931-25G
2,5-Difluoroaniline
2,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.285 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007651
Numéro CAS: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité