1,2-Difluoro-4-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
241930250 241931000
ACRO241930250EA 88.6 EUR InStock
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (14 mmHg)
Densité: 1.441 g/cm³
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007198
Numéro CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité