Guaïacol
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
70430-100 70430-25 70430-50 70430-500
CAYM70430-100EA 64.5 EUR InStock
CAYM70430-100 CAYM70430-25 CAYM70430-50 CAYM70430-500
Guaïacol
Guaïacol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002185
Numéro CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité