1-Iodopropane stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Propyl iodide
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 99.7 EUR InStock
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Iodopropane stabilisé, Sigma-Aldrich®
1-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 1.741 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001095
Numéro CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité