5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
Synonyms: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
013247-25G 013247-5G
FLUO013247-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013247-25G FLUO013247-5G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672935
Numéro CAS: 364-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité