Didodécylsulfoxyde ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecyl sulphoxide
D2885-25G D2885-5G
TCIAD2885-25GEA 326 EUR InStock
TCIAD2885-25G TCIAD2885-5G
Didodécylsulfoxyde ≥98.0% (par HPLC)
Didodécylsulfoxyde
Formule: C₂₄H₅₀OS
MW: 386,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039865
Numéro CAS: 2168-96-9
EINECS: 218-513-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78b93c4b28bae4d3a1c8ef85440200af01f8c3e7&vid=78b93c4b28bae4d3a1c8ef85440200af01f8c3e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point gt. 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité