1-Butylpipérazine
008902-1G 008902-5G
FLUO008902-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008902-1G FLUO008902-5G
1-Butylpipérazine
1-Butylpipérazine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039702
Numéro CAS: 5610-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité