2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
004677-1G 004677-5G 004677-25G 004677-100G
FLUO004677-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004677-1G FLUO004677-5G FLUO004677-25G FLUO004677-100G
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃NO
Numéro MDL: MFCD00153113
Numéro CAS: 88149-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité