5-Fluorosalicylaldéhyde
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
013016-1G 013016-25G 013016-5G
FLUO013016-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013016-1G FLUO013016-25G FLUO013016-5G
5-Fluorosalicylaldéhyde
5-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090997
Numéro CAS: 347-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité