2-(Indole-3-yl)éthylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
A11116.09 A11116.18
A11116.09EA 33.4 EUR InStock
A11116.09 A11116.18
2-(Indole-3-yl)éthylamine ≥98%
2-(Indole-3-yl)éthylamine
Purity: 98+% CAS No.: 61-54-1 Molecular Formula: C10H12N2 Formula Weight: 160.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 185°(365°F) Melting Point: 111-116° Boiling Point: 137°/0.15mm Beilstein Reference: 125513 Merck Reference: 14,9796 MDL No.: MFCD00005661
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (0.15 mmHg)
Point de fusion: 111…116 °C
Point d'éclair: 185 °C (365 °F)
Numéro MDL: MFCD00005661
Numéro CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Merck Index: 14,9796
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité