1-Boc-indole-2-boronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid
L18009.03 L18009.06 L18009.MD
L18009.03EA 122 EUR InStock
L18009.03 L18009.06 L18009.MD
1-Boc-indole-2-boronic acid 95%
1-Boc-indole-2-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 213318-44-6 Molecular Formula: C13H16BNO4 Formula Weight: 261.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 85° dec. Beilstein Reference: 8148683 MDL No.: MFCD02093045
Formule: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,08 g/mol
Point de fusion: ∼ 85 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD02093045
Numéro CAS: 213318-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité