Methylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15589.03 L15589.06
L15589.03EA 59.1 EUR InStock
L15589.03 L15589.06
Methylboronic acid ≥97%
Methylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 13061-96-6 Molecular Formula: CH5BO2 Formula Weight: 59.86 Odour: Odourless Melting Point: 89-94° Beilstein Reference: 1731087 MDL No.: MFCD00002105
Formule: CH₅BO₂
MW: 59,86 g/mol
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002105
Numéro CAS: 13061-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité