Isobutylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
H27698.06 H27698.03
H27698.06EA 99.5 EUR InStock
H27698.06 H27698.03
Isobutylboronic acid ≥97%
Isobutylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 84110-40-7 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2B(OH)2 Formula Weight: 101.94 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD00134156
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134156
Numéro CAS: 84110-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité