2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
L19963.03 L19963.06
L19963.03EA 74.4 EUR InStock
L19963.03 L19963.06
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98+% CAS No.: 190788-59-1 Molecular Formula: C12H16BNO4 Formula Weight: 249.08 Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 7708824
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
MW: 249,07 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179447
Numéro CAS: 190788-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité