Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13605.18 A13605.30
A13605.18EA 39.7 EUR InStock
A13605.18 A13605.30
Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoïque ≥98%
Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 85-54-1 Molecular Formula: C14H8ClNO5 Formula Weight: 305.68 Melting Point: 198-201° MDL No.: MFCD00007082
Formule: C₁₄H₈ClNO₅
MW: 305,67 g/mol
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007082
Numéro CAS: 85-54-1
EINECS: 201-613-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité