1-Benzyloxy-4-chlorobenzene
Synonyms: 4-Benzyloxychlorobenzene
018221-10G 018221-25G
FLUO018221-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018221-10G FLUO018221-25G
1-Benzyloxy-4-chlorobenzene
1-Benzyloxy-4-chlorobenzene
Formule: C₁₃H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD00079702
Numéro CAS: 7700-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité