4-tert-Butyl-1-bromobenzène
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
001068.100G 001068-250G 001068-50G
FLUO001068.100GEA 0 EUR InStock
FLUO001068.100G FLUO001068-250G FLUO001068-50G
4-tert-Butyl-1-bromobenzène
4-tert-Butyl-1-bromobenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15.5 °C
Densité: 1.2572 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000108
Numéro CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité