1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
001008-25G 001008-100G
FLUO001008-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001008-25G FLUO001008-100G
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Densité: 1.5897 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000566
Numéro CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité