Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-chloro-α,α,αa-trifluorotoluene
010672-25G 010672-100G
FLUO010672-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010672-25G FLUO010672-100G
Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure
Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –0.6 °C
Densité: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00018093
Numéro CAS: 454-78-4
EINECS: 207-226-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité