α-Bromo-2,6-difluorotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17434.14EA 266 EUR InStock
A17434.14 A17434.06
α-Bromo-2,6-difluorotoluène ≥97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluène
Purity: 97+%
CAS No.: 85118-00-9
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 2083943
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000329
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1,600
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00000329
Numéro CAS: 85118-00-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité