3-Tolualdéhyde
Synonyms: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
001390-25G 001390-100G
FLUO001390-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001390-25G FLUO001390-100G
3-Tolualdéhyde
3-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0535 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003374
Numéro CAS: 620-23-5
EINECS: 210-632-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité