4-Tolualdéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: p-Tolualdéhyde
A11384.06EA 28.1 EUR InStock
A11384.06 A11384.0E A11384.36 A11384.22
4-Tolualdéhyde ≥98%
4-Tolualdéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 104-87-0
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -6°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 385772
MDL No.: MFCD00006954
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,018
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Numéro MDL: MFCD00006954
Numéro CAS: 104-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité