1-Phényl-1-octanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: n-Octanophenone
A13652.06 A13652.14
A13652.06EA 69.4 EUR InStock
A13652.06 A13652.14
1-Phényl-1-octanone 98%
1-Phényl-1-octanone
Purity: 98%
CAS No.: 1674-37-9
Molecular Formula: C14H20O
Formula Weight: 204.31
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 1868534
MDL No.: MFCD00003554
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
MW: 204,31 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 0.938
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003554
Numéro CAS: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité