Acétophénone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
42163-1ML-F 42163-5ML-F
42163-1ML-FEA 46 EUR InStock
42163-1ML-F 42163-5ML-F
Acétophénone, Supelco®
Acetophenone
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 201.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008724
Numéro CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbc7470b27331968dcb462822d5243913e62135&vid=f05fb0fb18a3ddb8655d7f0afe1f507b340ce6ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité