2-Chloro-4-fluorotoluène
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
001597-1KG 001597-250G
FLUO001597-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO001597-1KG FLUO001597-250G
2-Chloro-4-fluorotoluène
2-Chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 151.5…153 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1972 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000572
Numéro CAS: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité