2-Chloro-4-iodotoluène
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Chloro-5-iodo-2-methylbenzene
001152-25G 001152-100G
FLUO001152-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001152-25G FLUO001152-100G
2-Chloro-4-iodotoluène
2-Chloro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040872
Numéro CAS: 83846-48-4
EINECS: 281-024-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité