3-Fluorotoluène
Synonyms: 1-Fluoro-3-methylbenzene
001442-250G 001442-1KG
FLUO001442-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001442-250G FLUO001442-1KG
3-Fluorotoluène
3-Fluorotoluène
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.9986 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000339
Numéro CAS: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité