4-Méthylvératrole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
A15558.06 A15558.14
A15558.06EA 53.9 EUR InStock
A15558.06 A15558.14
4-Méthylvératrole ≥98%
4-Méthylvératrole
Purity: 98%
CAS No.: 494-99-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Aromatic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 2045328
MDL No.: MFCD00016651
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 1.059
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016651
Numéro CAS: 494-99-5
EINECS: 207-796-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité