4-Éthylphénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
118820010 118820050 118822500
ACRO118820010EA 176 EUR InStock
ACRO118820010 ACRO118820050 ACRO118822500
4-Éthylphénol 97%
4-Éthylphénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 218…219 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 41…46 °C
Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002393
Numéro CAS: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité