3-Propylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-N-Propylphenol
B21266.06 B21266.14
B21266.06EA 136 EUR InStock
B21266.06 B21266.14
3-Propylphénol ≥98%
3-Propylphénol
Purity: 98%
CAS No.: 621-27-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 229-231°
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD01632130
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 229…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632130
Numéro CAS: 621-27-2
EINECS: 210-675-5
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité