Galène minéral d'origine naturelle ∼ 1-2 in
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42546.KF 42546.KJ
42546.KFEA 35.2 EUR InStock
42546.KF 42546.KJ
Galène minéral d'origine naturelle ∼ 1-2 in
Galène
Chief ore of lead
  • Sp. Gr. 7.4-7.6
Soluble in strong HNO3, in excess of hot HCl
Formule: ̍PbS
MW: 239,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016280
Numéro CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05445
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité