4'-Benzyloxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Benzyloxyacetophenone
A18302.06 A18302.14
A18302.06EA 59.3 EUR InStock
A18302.06 A18302.14
4'-Benzyloxyacétophénone ≥98%
4'-Benzyloxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 54696-05-8 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 Melting Point: 91-92° Beilstein Reference: 1912124
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017247
Numéro CAS: 54696-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité