4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18540.03 A18540.06 A18540.14
A18540.03EA 28.9 EUR InStock
A18540.03 A18540.06 A18540.14
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 876-02-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 175°/1mm MDL No.: MFCD00002231
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002231
Numéro CAS: 876-02-8
EINECS: 212-880-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité