2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène
Synonyms: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
004309-5G 004309-25G
FLUO004309-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004309-5G FLUO004309-25G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène
Formule: C₃H₂BrF₃
MW: 174,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077469
Numéro CAS: 1514-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité