4-Iodo-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
A16878.09 A16878.18
A16878.09EA 39.1 EUR InStock
A16878.09 A16878.18
4-Iodo-m-xylène ≥98%
4-Iodo-m-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 4214-28-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5980
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1422602
MDL No.: MFCD00013706
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 231…232 °C
Densité: 1.628
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013706
Numéro CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité