Cyclododécanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23486.14 B23486.22 B23486.36
B23486.14EA 34.7 EUR InStock
B23486.14 B23486.22 B23486.36
Cyclododécanol ≥99%
Cyclododécanol
Purity: 99%
CAS No.: 1724-39-6
Molecular Formula: C12H24O
Formula Weight: 184.32
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 77-79°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003717
Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 272.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…79 °C
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003717
Numéro CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité