Cyclohexanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
A17576.0F A17576.AE A17576.AP
A17576.0FEA 93.1 EUR InStock
A17576.0F A17576.AE A17576.AP
Cyclohexanol ≥99%
Cyclohexanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-93-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 67°(152°F)
Physical Form: Liquid/low-melting solid
Density: 0.951
Refractive Index: 1.4650
Appearance: Colourless
Melting Point: 23-24°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 906744
Merck Reference: 14,2725
MDL No.: MFCD00003855
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 160…161 °C
Point de fusion: 23…24 °C
Densité: 0.951
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003855
Numéro CAS: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 14,2725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité