Oxyde d'éthyle et de vinyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 81.2 EUR InStock
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Oxyde d'éthyle et de vinyle 99% stabilisé
Oxyde d'éthyle et de vinyle
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 36 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.75 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009248
Numéro CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
ONU: 1302
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité