Chlorure de 2-furoyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
165381000 165380250
ACRO165381000EA 82.7 EUR InStock
ACRO165381000 ACRO165380250
Chlorure de 2-furoyle 98+%
Chlorure de 2-furoyle
Formule: C₅H₃ClO₂
MW: 130,53 g/mol
Point d'ébullition: 173…174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.32 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003228
Numéro CAS: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration RCOCl ≥98.0 %
Impurity ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid)
Free acid (HCl) ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité