L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Saccharine sodique hydraté 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: o-Benzoic sulphimide sodium salt hydrate, Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide hydrate, Saccharin, sodium salt hydrate
223370010 223372500 223370051
ACRO223370010EA 127 EUR InStock
ACRO223370010 ACRO223372500 ACRO223370051
Saccharine sodique hydraté 99+%
Saccharine sodique hydraté
Formule: C₇H₅NNaO₃S·xH₂O
MW: 205.17 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149605
Numéro CAS: 82385-42-0
EINECS: 204-886-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
Additional info Benzoate and salicylate: passes test
GC ≤25 ppm Toluenesulfonamides
Readily carbonizable substance Passes test
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on anhydrous substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Selenium (Se) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité