o-Toluic hydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
L00668.06 L00668.14
L00668.06EA 47.2 EUR InStock
L00668.06 L00668.14
o-Toluic hydrazide ≥98%
o-Toluic hydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 7658-80-2 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1862809
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014756
Numéro CAS: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité